Tisk…
4-Methyl-L-tryptophan 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR452025-250MG OR452025-500MG OR452025-100MG OR452025-1G
APOSOR452025-250MGEA 9330 CZK
APOSOR452025-250MG APOSOR452025-500MG APOSOR452025-100MG APOSOR452025-1G
4-Methyl-L-tryptophan 97%
4-Methyl-L-tryptophan
Vzorec: C₁₂H₁₄N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06797707
CAS číslo: 33468-33-6