Tisk…
7-Methyl-L-tryptophan 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-2-Amino-3-(7-methyl-1H-indol-3-yl)propanoic acid, H-Trp(7-Me)-OH
OR452024-250MG
APOSOR452024-250MGEA 4240 CZK
APOSOR452024-250MG
7-Methyl-L-tryptophan 97%
7-Methyl-L-tryptophan
Vzorec: C₁₂H₁₄N₂O₂
MW: 218,252 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06797706
CAS číslo: 33468-36-9