Tisk…
N-Boc-5-methyl-L-tryptophan 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR452023-1G OR452023-250MG OR452023-500MG
APOSOR452023-1GEA 24800 CZK
APOSOR452023-1G APOSOR452023-250MG APOSOR452023-500MG
N-Boc-5-methyl-L-tryptophan 97%
N-Boc-5-methyl-L-tryptophan
Vzorec: C₁₇H₂₂N₂O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10565746
CAS číslo: 114873-09-5