5-Methyl-L-tryptophan 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
(S)-2-Amino-3-(5-methyl-1H-indol-3-yl)propanoic acid, H-Trp(5-Me)-OH
OR452022-1G
OR452022-250MG
APOSOR452022-1GEA
17300
CZK
APOSOR452022-1G
APOSOR452022-250MG
5-Methyl-L-tryptophan 97%
5-Methyl-L-tryptophan
Vzorec:
C₁₂H₁₄N₂O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01677297 CAS číslo: 154-06-3 |