Tisk…
(R)-2-Amino-5-methylhex-4-enoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR452021-1G OR452021-500MG
APOSOR452021-1GEA 18620 CZK
APOSOR452021-1G APOSOR452021-500MG
(R)-2-Amino-5-methylhex-4-enoic acid 97%
(R)-2-Amino-5-methylhex-4-enoic acid
Vzorec: C₇H₁₃NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10565737
CAS číslo: 81177-54-0