Tisk…
(S)-2-Amino-5-methylhex-4-enoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR452020-1G OR452020-500MG
APOSOR452020-1GEA 18620 CZK
APOSOR452020-1G APOSOR452020-500MG
(S)-2-Amino-5-methylhex-4-enoic acid 97%
(S)-2-Amino-5-methylhex-4-enoic acid
Vzorec: C₇H₁₃NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10565736
CAS číslo: 19914-06-8