4-(Cyclopropyl)thiophene-2-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
OR45202-1G
OR45202-250MG
APOSOR45202-1GEA
19840
CZK
APOSOR45202-1G
APOSOR45202-250MG
4-(Cyclopropyl)thiophene-2-carbonitrile
4-(Cyclopropyl)thiophene-2-carbonitrile
Vzorec:
C₈H₇NS MW: 149,213 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD28059592 CAS číslo: 1823927-97-4 UN: 1993 ADR: 3,III |