Tisk…
4-(1-Methylethyl)-L-phenylalanine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR452019-1G OR452019-500MG
APOSOR452019-1GEA 14880 CZK
APOSOR452019-1G APOSOR452019-500MG
4-(1-Methylethyl)-L-phenylalanine 97%
4-(1-Methylethyl)-L-phenylalanine
Vzorec: C₁₂H₁₇NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01860653
CAS číslo: 216007-00-0