Tisk…
3-Cyclohexyl-DL-alanine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Amino-3-cyclohexylpropanoic acid
OR452018-1G OR452018-5G
APOSOR452018-1GEA 910 CZK
APOSOR452018-1G APOSOR452018-5G
3-Cyclohexyl-DL-alanine 97%
3-Cyclohexyl-DL-alanine
Vzorec: C₉H₁₇NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00996128
CAS číslo: 4441-50-3