Tisk…
3,4-Dimethyl-L-phenylalanine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR452017-1G OR452017-500MG
APOSOR452017-1GEA 14880 CZK
APOSOR452017-1G APOSOR452017-500MG
3,4-Dimethyl-L-phenylalanine 97%
3,4-Dimethyl-L-phenylalanine
Vzorec: C₁₁H₁₅NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09264360
CAS číslo: 142995-28-6