Tisk…
5-Chloro-2-methoxy-DL-phenylalanine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR452016-1G OR452016-500MG
APOSOR452016-1GEA 14880 CZK
APOSOR452016-1G APOSOR452016-500MG
5-Chloro-2-methoxy-DL-phenylalanine 97%
5-Chloro-2-methoxy-DL-phenylalanine
Vzorec: C₁₀H₁₂ClNO₃
MW: 229.66 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05227941
CAS číslo: 603105-71-1