2,6-Dichloro-DL-phenylalanine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR452015-1G
OR452015-500MG
OR452015-5G
APOSOR452015-1GEA
7440
CZK
APOSOR452015-1G
APOSOR452015-500MG
APOSOR452015-5G
2,6-Dichloro-DL-phenylalanine 97%
2,6-Dichloro-DL-phenylalanine
Vzorec:
C₉H₉Cl₂NO₂ MW: 234.079 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD05228013 CAS číslo: 110300-03-3 |