Tisk…
2,3-Dichloro-DL-phenylalanine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR452014-1G OR452014-500MG OR452014-5G
APOSOR452014-1GEA 5590 CZK
APOSOR452014-1G APOSOR452014-500MG APOSOR452014-5G
2,3-Dichloro-DL-phenylalanine 97%
2,3-Dichloro-DL-phenylalanine
Vzorec: C₉H₉Cl₂NO₂
MW: 234.079 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01318243
CAS číslo: 110300-04-4