Fmoc-3-Cyclohexylalanine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR452012-1G
OR452012-5G
APOSOR452012-1GEA
3940
CZK
APOSOR452012-1G
APOSOR452012-5G
Fmoc-3-Cyclohexylalanine 97%
Fmoc-3-Cyclohexylalanine
Vzorec:
C₂₄H₂₇NO₄ MW: 393.475 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00274812 CAS číslo: 188632-07-7 |