Tisk…
Boc-(S)-3-Cyclobutylalanine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR452011-1G OR452011-250MG OR452011-500MG
APOSOR452011-1GEA 14880 CZK
APOSOR452011-1G APOSOR452011-250MG APOSOR452011-500MG
Boc-(S)-3-Cyclobutylalanine 97%
Boc-(S)-3-Cyclobutylalanine
Vzorec: C₁₂H₂₁NO₄
MW: 243.299 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03840392
CAS číslo: 478183-60-7