Tisk…
Boc-(R)-3-Cyclobutylalanine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR452010-1G OR452010-250MG OR452010-500MG
APOSOR452010-1GEA 14880 CZK
APOSOR452010-1G APOSOR452010-250MG APOSOR452010-500MG
Boc-(R)-3-Cyclobutylalanine 97%
Boc-(R)-3-Cyclobutylalanine
Vzorec: C₁₂H₂₁NO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03840393
CAS číslo: 478183-61-8