Tisk…
4-(Cyclopropyl)-2-(hydroxymethyl)thiophene
Dodavatel: Apollo Scientific
OR45201-1G OR45201-250MG
APOSOR45201-1GEA 19840 CZK
APOSOR45201-1G APOSOR45201-250MG
4-(Cyclopropyl)-2-(hydroxymethyl)thiophene
4-(Cyclopropyl)-2-(hydroxymethyl)thiophene
Vzorec: C₈H₁₀OS
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD32219464
CAS číslo: 2416262-91-2