7-Bromo-D-tryptophan 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR452009-250MG
OR452009-500MG
APOSOR452009-250MGEA
19910
CZK
APOSOR452009-250MG
APOSOR452009-500MG
7-Bromo-D-tryptophan 97%
7-Bromo-D-tryptophan
Vzorec:
C₁₁H₁₁BrN₂O₂ MW: 283,121 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09264336 CAS číslo: 496929-99-8 |