Tisk…
5-Chloro-L-tryptophan 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR452007-1G OR452007-250MG
APOSOR452007-1GEA 12570 CZK
APOSOR452007-1G APOSOR452007-250MG
5-Chloro-L-tryptophan 97%
5-Chloro-L-tryptophan
Vzorec: C₁₁H₁₁ClN₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06797629
CAS číslo: 52448-15-4