Tisk…
Boc-5-Bromo-L-tryptophan 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR452006-1G OR452006-250MG OR452006-500MG
APOSOR452006-1GEA 18620 CZK
APOSOR452006-1G APOSOR452006-250MG APOSOR452006-500MG
Boc-5-Bromo-L-tryptophan 97%
Boc-5-Bromo-L-tryptophan
Vzorec: C₁₆H₁₉BrN₂O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09264326
CAS číslo: 75816-20-5