3-Iodo-DL-phenylalanine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
2-Amino-3-(3-iodophenyl)propanoic acid, H-DL-Phe(3-I)-OH
OR452004-1G
OR452004-5G
APOSOR452004-1GEA
4370
CZK
APOSOR452004-1G
APOSOR452004-5G
3-Iodo-DL-phenylalanine 97%
3-Iodo-DL-phenylalanine
Vzorec:
C₉H₁₀INO₂ MW: 291.086 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD05227974 CAS číslo: 20846-38-2 |