2-Iodo-DL-phenylalanine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
2-Amino-3-(2-iodophenyl)propanoic acid, H-DL-Phe(2-I)-OH
OR452003-1G
OR452003-500MG
OR452003-5G
OR452003-250MG
APOSOR452003-1GEA
5720
CZK
APOSOR452003-1G
APOSOR452003-500MG
APOSOR452003-5G
APOSOR452003-250MG
2-Iodo-DL-phenylalanine 97%
2-Iodo-DL-phenylalanine
Vzorec:
C₉H₁₀INO₂ MW: 291.086 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD05227973 CAS číslo: 1986-86-3 |