2-Cyano-DL-phenylalanine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR452002-1G
OR452002-5G
APOSOR452002-1GEA
3940
CZK
APOSOR452002-1G
APOSOR452002-5G
2-Cyano-DL-phenylalanine 97%
2-Cyano-DL-phenylalanine
Vzorec:
C₁₀H₁₀N₂O₂ MW: 190.199 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09264319 CAS číslo: 263396-40-3 |