Tisk…
5-Bromo-4-(cyclopropyl)thiophene-2-carboxaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
OR45200-1G OR45200-250MG
APOSOR45200-1GEA 19840 CZK
APOSOR45200-1G APOSOR45200-250MG
5-Bromo-4-(cyclopropyl)thiophene-2-carboxaldehyde
5-Bromo-4-(cyclopropyl)thiophene-2-carboxaldehyde
Vzorec: C₈H₇BrOS
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD32219463
CAS číslo: 2301169-82-2