Tisk…
4-(Cyclopropyl)thiophene-2-carboxaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
OR45199-1G OR45199-250MG
APOSOR45199-1GEA 22520 CZK
APOSOR45199-1G APOSOR45199-250MG
4-(Cyclopropyl)thiophene-2-carboxaldehyde
4-(Cyclopropyl)thiophene-2-carboxaldehyde
Vzorec: C₈H₈OS
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06802673
CAS číslo: 893738-62-0