Tisk…
2-Methylbenzofuran-6-ol
Dodavatel: Apollo Scientific
OR451800-100MG OR451800-250MG
APOSOR451800-100MGEA 1820 CZK
APOSOR451800-100MG APOSOR451800-250MG
2-Methylbenzofuran-6-ol
2-Methylbenzofuran-6-ol
Vzorec: C₉H₈O₂
MW: 148,159 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09908136
CAS číslo: 54584-24-6