Tisk…
N-(2-Bromophenyl)cyanamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR45180-1G OR45180-250MG
APOSOR45180-1GEA 7710 CZK
APOSOR45180-1G APOSOR45180-250MG
N-(2-Bromophenyl)cyanamide
N-(2-Bromophenyl)cyanamide
Vzorec: C₇H₅BrN₂
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD16767981
CAS číslo: 343269-59-0