Tisk…
N-(3-Bromophenyl)cyanamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR45179-1G OR45179-250MG
APOSOR45179-1GEA 7910 CZK
APOSOR45179-1G APOSOR45179-250MG
N-(3-Bromophenyl)cyanamide
N-(3-Bromophenyl)cyanamide
Vzorec: C₇H₅BrN₂
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD16767982
CAS číslo: 70590-12-4