2-Cyclopropylbenzenesulphonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR45172-1G
OR45172-250MG
OR45172-5G
APOSOR45172-1GEA
3810
CZK
APOSOR45172-1G
APOSOR45172-250MG
APOSOR45172-5G
2-Cyclopropylbenzenesulphonyl chloride
2-Cyclopropylbenzenesulphonyl chloride
Vzorec:
C₉H₉ClO₂S Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD31666885 CAS číslo: 1772586-39-6 UN: 3261 ADR: 8,III |