Tisk…
Ethyl 4-(2-oxoimidazolidin-1-yl)benzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR45171-1G OR45171-250MG
APOSOR45171-1GEA 2900 CZK
APOSOR45171-1G APOSOR45171-250MG
Ethyl 4-(2-oxoimidazolidin-1-yl)benzoate
Ethyl 4-(2-oxoimidazolidin-1-yl)benzoate
Vzorec: C₁₂H₁₄N₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD32066839
CAS číslo: 167626-44-0