Tisk…
7-Bromobenzofuran-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR45170-1G OR45170-250MG
APOSOR45170-1GEA 4140 CZK
APOSOR45170-1G APOSOR45170-250MG
7-Bromobenzofuran-2-carboxylic acid
7-Bromobenzofuran-2-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₅BrO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10699647
CAS číslo: 550998-59-9