Tisk…
7-Bromo-5-methoxybenzofuran-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR45167-1G OR45167-250MG
APOSOR45167-1GEA 4140 CZK
APOSOR45167-1G APOSOR45167-250MG
7-Bromo-5-methoxybenzofuran-2-carboxylic acid
7-Bromo-5-methoxybenzofuran-2-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₇BrO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22574014
CAS číslo: 875830-98-1