Tisk…
Ethyl 7-bromo-5-methoxy-1-benzofuran-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR45165-1G OR45165-250MG
APOSOR45165-1GEA 4140 CZK
APOSOR45165-1G APOSOR45165-250MG
Ethyl 7-bromo-5-methoxy-1-benzofuran-2-carboxylate
Ethyl 7-bromo-5-methoxy-1-benzofuran-2-carboxylate
Vzorec: C₁₂H₁₁BrO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31726338
CAS číslo: 91571-13-0