Tisk…
Ethyl 5-bromo-7-methoxy-1-benzofuran-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR45163-1G OR45163-250MG
APOSOR45163-1GEA 3640 CZK
APOSOR45163-1G APOSOR45163-250MG
Ethyl 5-bromo-7-methoxy-1-benzofuran-2-carboxylate
Ethyl 5-bromo-7-methoxy-1-benzofuran-2-carboxylate
Vzorec: C₁₂H₁₁BrO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16089983
CAS číslo: 150612-67-2