Tisk…
6-Chlorobenzofuran-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR45162-1G OR45162-250MG
APOSOR45162-1GEA 2900 CZK
APOSOR45162-1G APOSOR45162-250MG
6-Chlorobenzofuran-2-carboxylic acid
6-Chlorobenzofuran-2-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₅ClO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20528041
CAS číslo: 442125-04-4