Tisk…
Ethyl 6-chlorobenzofuran-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR45160-1G OR45160-250MG
APOSOR45160-1GEA 28440 CZK
APOSOR45160-1G APOSOR45160-250MG
Ethyl 6-chlorobenzofuran-2-carboxylate
Ethyl 6-chlorobenzofuran-2-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₉ClO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28987315
CAS číslo: 74222-19-8