Tisk…
Ethyl 5-chlorobenzofuran-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR45158-1G OR45158-250MG OR45158-5G
APOSOR45158-1GEA 1870 CZK
APOSOR45158-1G APOSOR45158-250MG APOSOR45158-5G
Ethyl 5-chlorobenzofuran-2-carboxylate
Ethyl 5-chlorobenzofuran-2-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₉ClO₃
MW: 224,64 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00275273
CAS číslo: 59962-89-9