Tisk…
3-Methyl-1,1-diphenylurea
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Methyl-3,3-diphenylurea
OR45151-25G OR45151-5G
APOSOR45151-25GEA 3740 CZK
APOSOR45151-25G APOSOR45151-5G
3-Methyl-1,1-diphenylurea
3-Methyl-1,1-diphenylurea
Vzorec: C₁₄H₁₄N₂O
MW: 226,274 g/mol
Bod tání: 172…174 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00043722
CAS číslo: 13114-72-2