Tisk…
Benzo[d]thiazole-2-carbonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR45147-1G OR45147-250MG
APOSOR45147-1GEA 7670 CZK
APOSOR45147-1G APOSOR45147-250MG
Benzo[d]thiazole-2-carbonitrile 98%
Benzo[d]thiazole-2-carbonitrile
Vzorec: C₈H₄N₂S
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08848199
CAS číslo: 2602-85-9