Tisk…
2-Amino-4-ethylphenol hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR451457-1G OR451457-5G
APOSOR451457-1GEA 4960 CZK
APOSOR451457-1G APOSOR451457-5G
2-Amino-4-ethylphenol hydrochloride
2-Amino-4-ethylphenol hydrochloride
Vzorec: C₈H₁₁NO·ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD21602524
CAS číslo: 79509-90-3