Tisk…
4-Chloro-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR451455-1G OR451455-25G OR451455-5G
APOSOR451455-1GEA 3940 CZK
APOSOR451455-1G APOSOR451455-25G APOSOR451455-5G
4-Chloro-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
4-Chloro-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Vzorec: C₅H₅ClN₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00463989
CAS číslo: 84547-83-1