Tisk…
3-Bromo-4-chloro-1H-pyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR451453-1G OR451453-5G
APOSOR451453-1GEA 2240 CZK
APOSOR451453-1G APOSOR451453-5G
3-Bromo-4-chloro-1H-pyrazole
3-Bromo-4-chloro-1H-pyrazole
Vzorec: C₃H₂BrClN₂
MW: 181.418 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD30079725
CAS číslo: 27258-12-4