Tisk…
Pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR451452-1G OR451452-5G
APOSOR451452-1GEA 5590 CZK
APOSOR451452-1G APOSOR451452-5G
Pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-amine
Pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-amine
Vzorec: C₆H₆N₄
MW: 134,139 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01693048
CAS číslo: 1194-63-4