Tisk…
1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridin-5-amine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR451450-1G OR451450-5G
APOSOR451450-1GEA 1990 CZK
APOSOR451450-1G APOSOR451450-5G
1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridin-5-amine hydrochloride
1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridin-5-amine hydrochloride
Vzorec: C₆H₆N₄·ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD25371291
CAS číslo: 1431970-26-1