Tisk…
4-Chloro-1-methyl-1H-pyrazol-3-amine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR451441-1G OR451441-5G
APOSOR451441-1GEA 1820 CZK
APOSOR451441-1G APOSOR451441-5G
4-Chloro-1-methyl-1H-pyrazol-3-amine hydrochloride
4-Chloro-1-methyl-1H-pyrazol-3-amine hydrochloride
Vzorec: C₄H₆ClN₃·ClH
MW: 168,024 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD15142897
CAS číslo: 1197235-09-8