Tisk…
4-Bromo-1H-pyrazol-3-amine hydrobromide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR451440-10G OR451440-1G OR451440-5G
APOSOR451440-10GEA 5100 CZK
APOSOR451440-10G APOSOR451440-1G APOSOR451440-5G
4-Bromo-1H-pyrazol-3-amine hydrobromide
4-Bromo-1H-pyrazol-3-amine hydrobromide
Vzorec: C₃H₄BrN₃·BrH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08456823
CAS číslo: 16461-99-7