Tisk…
4-(2-Bromoethyl)benzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR45144-1G OR45144-250MG OR45144-5G
APOSOR45144-1GEA 3150 CZK
APOSOR45144-1G APOSOR45144-250MG APOSOR45144-5G
4-(2-Bromoethyl)benzonitrile
4-(2-Bromoethyl)benzonitrile
Vzorec: C₉H₈BrN
MW: 210,071 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD12025077
CAS číslo: 72054-56-9