Tisk…
4-Methyl-1H-pyrazol-3-amine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR451429-1G OR451429-5G
APOSOR451429-1GEA 10750 CZK
APOSOR451429-1G APOSOR451429-5G
4-Methyl-1H-pyrazol-3-amine hydrochloride
4-Methyl-1H-pyrazol-3-amine hydrochloride
Vzorec: C₄H₇N₃·ClH
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD25368943
CAS číslo: 1431963-06-2