(3-Methylisoxazol-5-yl)acetonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR451424-1G
OR451424-5G
APOSOR451424-1GEA
4960
CZK
APOSOR451424-1G
APOSOR451424-5G
(3-Methylisoxazol-5-yl)acetonitrile
(3-Methylisoxazol-5-yl)acetonitrile
Vzorec:
C₆H₆N₂O MW: 122,125 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD17078885 CAS číslo: 288318-31-0 |