Tisk…
4-Bromo-5-methylthiophene-2-carbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR451423-1G OR451423-5G
APOSOR451423-1GEA 2150 CZK
APOSOR451423-1G APOSOR451423-5G
4-Bromo-5-methylthiophene-2-carbaldehyde
4-Bromo-5-methylthiophene-2-carbaldehyde
Vzorec: C₆H₅BrOS
MW: 205,072 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01118659
CAS číslo: 29421-75-8